ZMS1074
Anti-RORγ Antibody, clone 6F3.1 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6F3.1, recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 58.20 kDa
observed mol wt ~55 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG2a
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Dowiedz się więcej o ZooMAb tutaj..
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek Jurkat.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło ROR-gamma w lizacie komórek Jurkat.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło ROR-gamma w lizacie ludzkiej tkanki grasicy.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło ROR-gamma w wycinkach ludzkiej skóry i ludzkiej grasicy.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło ROR-gamma w komórkach T47D, Jurkat, A549.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała ROR-gamma z KD wynoszącym 1,0 x 10-12 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 μg z reprezentatywnej partii wykryło ROR-gamma w milionie komórek T47D.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)