Key Documents
612510
1,2-Dichlorobenzene solution
NMR reference standard, 5% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
NMR reference standard
stężenie
5% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
5 mm × 8 in.
ciąg SMILES
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Klucz InChI
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Ilość
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)