Merck
611905
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxane solution
NMR reference standard, 40% in benzene-d6 (99.6 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 5 mg/mL, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
klasa czystości
NMR reference standard
Poziom jakości
skład
chromium(III) acetylacetonate, 5 mg/mL
stężenie
40% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
5 mm × 8 in.
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
ciąg SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Klucz InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
13C sensitivity
Ilość
Rurka o średnicy zewnętrznej 5 mm zawiera 0,700 ml.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Blood, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
70.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kyle T Greenway et al.
The Journal of organic chemistry, 77(20), 9221-9226 (2012-10-03)
Hyperconjugation underlies many chemical phenomena of fundamental and practical importance. Owing to a great deal of interest in the anomeric effect, anomeric-like hyperconjugative effects have been thoroughly investigated in oxygen-containing systems. However, such interactions in the second- and third-row chalcogens
Daniel Gerrity et al.
Water research, 46(19), 6257-6272 (2012-10-16)
The performance of ozonation in wastewater depends on water quality and the ability to form hydroxyl radicals (·OH) to meet disinfection or contaminant transformation objectives. Since there are no on-line methods to assess ozone and ·OH exposure in wastewater, many
Venkateshwarlu Gurram et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(8), 1853-1861 (2012-05-10)
Reaction conditions for the CC cross-coupling of O(6)-alkyl-2-bromo- and 2-chloroinosine derivatives with aryl-, hetaryl-, and alkylboronic acids were studied. Optimization experiments with silyl-protected 2-bromo-O(6)-methylinosine led to the identification of [PdCl(2)(dcpf)]/K(3)PO(4) in 1,4-dioxane as the best conditions for these reactions (dcpf=1,1'-bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene).
Naoyuki Kishimoto et al.
Water research, 47(5), 1919-1927 (2013-02-09)
This paper reports on the reusability and the optimal reuse of iron-rich sludge for an electrochemical Fenton-type process using sequencing batch mode and separation batch mode reuse models. In the sequencing batch mode, processes of electrochemical treatment, neutralization, sedimentation, and
O N Makshakova et al.
Bioorganicheskaia khimiia, 38(3), 300-305 (2012-09-25)
Our interest in modifying influence of the low-molecular organic compounds on the hydration shell of biopolymers is due to a well-known fact that the former can act as regulators of the enzymatic activity changed the hydration shell of the latter.
Produkty
Sigma-Aldrich.com provides an informational article regarding the use of stable, labeled isotopes as NMR reference standards.
Wzorce referencyjne NMR zapewniają prawidłowe działanie urządzenia. Sprawdź kluczowe parametry operacyjne tych wzorców, takie jak pw90, czułość, rozdzielczość i kształt linii.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
611905-1EA4061838111425