Kluczowe dokumenty
283061
1,3-Dioxane
97%
Synonim(y):
Formaldehyde trimethylene acetal
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
<3% 1,3,5-trioxane
współczynnik refrakcji
n20/D 1.418 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
C1COCOC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-5-4-6-3-1/h1-4H2
Klucz InChI
VDFVNEFVBPFDSB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?