Merck
609986
Sigma-Aldrich
Boric oxide-18O3
95 atom % 18O
About This Item
Wzór liniowy:
B218O3
Masa cząsteczkowa:
75.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
95 atom % 18O
Postać
solid
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[18O]=B[18O]B=[18O]
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4/i3+2,4+2,5+2
Klucz InChI
JKWMSGQKBLHBQQ-LXJNWNNVSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)