Merck
609382
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N calcium nitrate-15N3
5 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
15NH4Ca(15NO3)3
Masa cząsteczkowa:
248.10
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
Molar Mix 1:1
czystość izotopowa
5 atom % 15N
masa cząsteczkowa
244.32 by atom % calculation (5 atom % 15N)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[15NH3].[Ca++].O[15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.HNO3.2NO3.H3N/c;3*2-1(3)4;/h;(H,2,3,4);;;1H3/q+2;;2*-1;/i;4*1+1
Klucz InChI
QGPZBKDRJAXSRG-NJJOSUKLSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ammonium-15N calcium nitrate-15N3, is enriched with 15N isotope.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.