Merck
608793
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate-14N2 solution
~40 wt. % in H2O, 99.99 atom % 14N
About This Item
Wzór liniowy:
14NH414NO3
Masa cząsteczkowa:
80.04
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
15N-depleted
czystość izotopowa
99.99 atom % 14N
stężenie
~40 wt. % in H2O
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
przesunięcie masy
depleted
ciąg SMILES
[14NH414NO3]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
Klucz InChI
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ammonium nitrate-14N2 solution is a stable isotope enriched with 14N isotope.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gabriela Piccolo Maitan-Alfenas et al.
Bioresource technology, 192, 670-676 (2015-06-22)
Biomass enzymatic hydrolysis depends on the pretreatment methods employed, the composition of initial feedstock and the enzyme cocktail used to release sugars for subsequent fermentation into ethanol. In this study, sugarcane bagasse was pretreated with 1% H2SO4 and 1% NaOH