Merck
608548
Sigma-Aldrich
Deuterium oxide-18O
50 atom % 18O, 98 atom % D
Synonim(y):
Doubly Labeled Water, Heavy water-d2,18O, Unnormalized water-18O
About This Item
Wzór liniowy:
D218O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
22.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
50 atom % 18O
98 atom % D
masa cząsteczkowa
20.99 by atom % calculation (50 atom % 18O; 98 atom % D)
tw
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
gęstość
1.189 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H][18O][2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2/hD2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-LAPWFLRPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
By first labeling molecular oxygen and then body water with 18O in a rat, Lifson measured the 18O abundance in expired CO2 and found the oxygens in CO2 exchanged with the oxygen in water. Indeed, these two oxygen containing species were in rapid isotopic equilibrium due to the actions of what we now know is carbonic anhydrase (Lifson, 1966)