Merck
607355
Sigma-Aldrich
Imidazole-2-13C,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC2H415N2
Masa cząsteczkowa:
71.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Formularz
solid
bp
256 °C (lit.)
mp
89-91 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
c1c[15nH][13cH][15n]1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)/i3+1,4+1,5+1
Klucz InChI
RAXXELZNTBOGNW-FRSWOAELSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)