Merck
606693
Sigma-Aldrich
Tetrachloroethylene-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
Cl213C=13CCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
tw
121 °C (lit.)
mp
-22 °C (lit.)
gęstość
1.630 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
Cl\[13C](Cl)=[13C](/Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6/i1+1,2+1
Klucz InChI
CYTYCFOTNPOANT-ZDOIIHCHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rocio Aranda-Rodriguez et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 992, 76-85 (2015-05-13)
Humans are continuously exposed to volatile organic compounds (VOCs) as these chemicals are ubiquitously present in most indoor and outdoor environments. In order to assess recent exposure to VOCs for population-based studies, VOCs are measured in the blood of participants.