Merck
606286
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-13C6-phenol
99 atom % 13C
Synonim(y):
[1,1′-Biphenyl]-2-ol-13C6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C6H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
bp
282 °C
mp
57-59 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
Oc1ccccc1-[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H/i1+1,2+1,3+1,6+1,7+1,10+1
Klucz InChI
LLEMOWNGBBNAJR-QBTRQFLCSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
255.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
124 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)