Merck
606073
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
Kwas 2-butenodiowy-2,3-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
HO2C13CH=13CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
dostępność
not available in Japan
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
299-300 °C (subl.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
OC(=O)\[13CH]=[13CH]\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1+1,2+1
Klucz InChI
VZCYOOQTPOCHFL-GXMZHNCCSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)