Merck
605867
Sigma-Aldrich
Methyl oleate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CHCH(CH2)713CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
tw
218 °C/20 mmHg
gęstość
0.877 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC[13C](=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-/i19+1
Klucz InChI
QYDYPVFESGNLHU-CNJRKRGNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.