Merck
605611
Sigma-Aldrich
Undecanoic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)913CO2H
Masa cząsteczkowa:
187.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)/i11+1
Klucz InChI
ZDPHROOEEOARMN-KHWBWMQUSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)