Merck
604356
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-1,2-13C2 methyl ether
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313C(CH3)2OCH3
Masa cząsteczkowa:
90.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
bp
55-56 °C (lit.)
gęstość
0.757 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CO[13C](C)(C)[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1+1,5+1
Klucz InChI
BZLVMXJERCGZMT-AEGZSVGQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)