Merck
666726
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-13C3 methyl ether
99 atom % 13C
Synonim(y):
2-Methoxy-2-(methyl-13C)propane-1,3-13C2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C2H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
bp
55-56 °C
gęstość
0.765 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
COC([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
BZLVMXJERCGZMT-VMIGTVKRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-27.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-33 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)