Kluczowe dokumenty
604070
5-Aminolevulinic acid-1-13C hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCH2COCH2CH213CO2H · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥97% (CP)
Formularz
solid
mp
156 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
Cl.NCC(=O)CC[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i5+1;
Klucz InChI
ZLHFONARZHCSET-LJJZSEGWSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)