Merck
604038
Sigma-Aldrich
Butyl acrylate-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains 10-50 ppm methyl ethyl hydroquinone as stabilizer
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=13CHCO2(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥99% (CP)
zawiera
10-50 ppm methyl ethyl hydroquinone as stabilizer
bp
145 °C (lit.)
gęstość
0.901 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)[13CH]=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3/i4+1
Klucz InChI
CQEYYJKEWSMYFG-AZXPZELESA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)