Merck
603635
Sigma-Aldrich
1,7-Heptanediol-2,4,6-13C3
99 atom % 13C
Synonim(y):
Heptamethylene glycol-2,4,6-13C3
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH213CH2CH213CH2CH213CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
liquid
tw
259 °C (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
OC[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]CO
InChI
1S/C7H16O2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h8-9H,1-7H2/i1+1,4+1,5+1
Klucz InChI
SXCBDZAEHILGLM-GEWHOUHMSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3