Merck
603139
Sigma-Aldrich
Water-18O
70 atom % 18O
About This Item
Wzór liniowy:
H218O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
20.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
Normalized with respect to hydrogen
czystość izotopowa
70 atom % 18O
masa cząsteczkowa
19.42 g/mol by atom % calculation
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)