Merck
602760
Sigma-Aldrich
Oxygen-17O2
20 atom % 17O
About This Item
Wzór liniowy:
17O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
20 atom % 17O
Próba
99% (CP)
Postać
gas
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[17O]=[17O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+1,2+1
Klucz InChI
MYMOFIZGZYHOMD-ZDOIIHCHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.