Merck
602868
Sigma-Aldrich
Oxygen-18O2
50 atom % 18O (random)
About This Item
Wzór liniowy:
18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
1.11 (vs air)
czystość izotopowa
50 atom % 18O (random)
Formularz
gas
bp
−183 °C (lit.)
mp
−218 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[18O]=[18O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+2,2+2
Klucz InChI
MYMOFIZGZYHOMD-XPULMUKRSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame over circleGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sui So et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 16(45), 24954-24964 (2014-10-18)
β-Hydroxyperoxyl radicals are formed during atmospheric oxidation of unsaturated volatile organic compounds such as isoprene. They are intermediates in the combustion of alcohols. In these environments the unimolecular isomerization and decomposition of β-hydroxyperoxyl radicals may be of importance, either through