Merck
600237
Sigma-Aldrich
Helium-3He
99.95 atom %, 99.9% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
3He
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99.95 atom %
Próba
≥99.9% (Total Helium)
99.9% (CP)
Postać
gas
zanieczyszczenia
<0.1% Total others
przesunięcie masy
M-1
ciąg SMILES
[3He]
InChI
1S/He/i1-1
Klucz InChI
SWQJXJOGLNCZEY-BJUDXGSMSA-N
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)