Merck
593516
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2(F)(OH)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
112-116 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Oc1c(F)cc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H4BrFO2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
Klucz InChI
YYCQXIWKIRQWHN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)