Merck
592056
Sigma-Aldrich
Octanoic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
Caprylic Acid-1,2-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)513CH213CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
gęstość
0.922 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i7+1,8+1
Klucz InChI
WWZKQHOCKIZLMA-BFGUONQLSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)