Kluczowe dokumenty
589918
Methyl formate-12C
99.9 atom % 12C, 13C depleted
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99.9 atom % 12C
jakość
13C depleted
bp
34 °C (lit.)
mp
-100 °C (lit.)
gęstość
0.974 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
depleted
ciąg SMILES
[H][12C](=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i2+0
Klucz InChI
TZIHFWKZFHZASV-ULIRUUBJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-16.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-27 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)