Merck
589616
Sigma-Aldrich
Maleic anhydride-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
2,5-Furandione-2-13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC3H2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
bp
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O=C1O[13C](=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H/i3+1
Klucz InChI
FPYJFEHAWHCUMM-LBPDFUHNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)