Merck
616842
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-1,2-d2)
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
(CHDCHD)n
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
czystość izotopowa
98 atom % D
Postać
solid
mp
130-145 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2 (per repeating unit)
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3