Merck
589608
Sigma-Aldrich
L-Serine-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH213CH(NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
mp
222 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
N[13C@@H](CO)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i2+1,3+1
Klucz InChI
MTCFGRXMJLQNBG-PIJHRLDMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)