Merck
589470
Sigma-Aldrich
Phosphoenolpyruvic-2-13C acid potassium salt
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
KOP(O)(OH)O13C(=CH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.13
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
175 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[K+].OC(=O)[13C](=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1/i2+1;
Klucz InChI
SOSDSEAIODNVPX-CGOMOMTCSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)