Merck
588393
Sigma-Aldrich
Cetyl(pyridinium-d5) chloride monohydrate
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Hexadecyl-(pyridinium-d5)-chloride monohydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21D5H33ClN·H2O
Masa cząsteczkowa:
363.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
81 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
O.[Cl-].[2H]c1c([2H])c([2H])[n+](CCCCCCCCCCCCCCCC)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/i15D,17D,18D,20D,21D;;
Klucz InChI
NFCRBQADEGXVDL-UGIAOSMXSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)