Kluczowe dokumenty
588199
Glyphosate-3-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
N-(phosphonomethyl-13C)-Glycine
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
mp
230 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OC(=O)CN[13CH2]P(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i2+1
Klucz InChI
XDDAORKBJWWYJS-VQEHIDDOSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)