Merck
588059
Sigma-Aldrich
Chloroethane-1,1-d2
98 atom % D
Synonim(y):
Ethyl-1,1-d2 chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CD2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
66.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
bp
12.3 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(C)Cl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2
Klucz InChI
HRYZWHHZPQKTII-CBTSVUPCSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Standard 2.5 g quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 5 psig for 2.5 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Polecane produkty
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-58.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-50.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)