Kluczowe dokumenty
588016
1,3-Dibromopropane-1,3-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
bp
167 °C (lit.)
mp
-34 °C (lit.)
gęstość
2.008 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[13CH2]C[13CH2]Br
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i2+1,3+1
Klucz InChI
VEFLKXRACNJHOV-SUEIGJEOSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)