Merck
587990
Sigma-Aldrich
2,6-Diethylaniline-15N
98 atom % 15N
Synonim(y):
2,6-dietylo-benzenamina-15N
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2C6H315NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
bp
243 °C (lit.)
gęstość
0.912 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCc1cccc(CC)c1[15NH2]
InChI
1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3/i11+1
Klucz InChI
FOYHNROGBXVLLX-KHWBWMQUSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)