Merck
587818
Sigma-Aldrich
Decanoic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
Capric acid-1,2-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)713CH213CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
solid
bp
268-270 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
gęstość
0.903 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i9+1,10+1
Klucz InChI
GHVNFZFCNZKVNT-OJJJIBSVSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)