Kluczowe dokumenty
577952
Fmoc-Asp-OtBu-15N
98 atom % 15N
Synonim(y):
L-Aspartic-15N acid, N-Fmoc, 1−tert-butyl ester
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OC(C[C@H]([15NH]C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)C(CC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)13-21(26)20(12-22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m0/s1/i25+1
Klucz InChI
PUNKRZNOUPSOSL-HWAMHAJJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)