Merck
575798
Sigma-Aldrich
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution
12.8 wt. % (80% NMP/20% aromatic hydrocarbon)
Synonim(y):
Pyre-M.L.® RC-5069, Polyamic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
stężenie
12.8 wt. % (80% NMP/20% aromatic hydrocarbon)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5050
lepkość
5-12 poise
rozpuszczalność
H2O: soluble 65-71 wt. %
gęstość
1.085 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
  • Paper Title: Synthesis of nano-polyimide for microelectronic applications. This study discusses the synthesis processes from Poly (amic acid) (PAA) of poly (pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline) and its applications in microelectronics, highlighting its potential in advanced fabrication techniques (Ebnalwaled et al., 2016).
Informacje prawne
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)