Merck
569925
Sigma-Aldrich
Creatine-(guanidino-13C) monohydrate
99 atom % 13C
Synonim(y):
4-Amidinosarcosine-(guanidino-13C) monohydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC3H11N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
292 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O.CN(CC(O)=O)[13C](N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i4+1;
Klucz InChI
MEJYXFHCRXAUIL-VZHAHHFWSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)