Merck
563161
Sigma-Aldrich
Lithium phosphate monobasic
≥99.99%
Synonim(y):
Lithium dihydrogenphosphate
About This Item
Wzór liniowy:
LiH2PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.99%
Postać
solid
gęstość
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphate
ciąg SMILES
[Li+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Li.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
SNKMVYBWZDHJHE-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Precursor for LiMX2O7 (M = Fe, V; x =P, As) cathode materials.1
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)