Merck
560154
Sigma-Aldrich
1-(3-Carboxyphenyl)-2-thiourea
96%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC(S)NHC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
187-191 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
carboxylic acid
thiourea
ciąg SMILES
NC(=S)Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8N2O2S/c9-8(13)10-6-3-1-2-5(4-6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12)(H3,9,10,13)
Klucz InChI
JRQJYVACDJEUDZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-(3-karboksyfenylo)-2-tiomocznik (CPTU) jest pochodną tiomocznika zawierającą atomy donorów elektronów (N i S). Działa jako ligand i łatwo tworzy kompleksy z Hg(II).
Zastosowanie
1-(3-karboksyfenylo)-2-tiomocznik funkcjonalizowany mezoporowatą krzemionką SBA-15 (CPTU-SBA-15) został użyty do ekstrakcji Hg(II) w fazie stałej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Removal of aqueous toxic Hg (II) by functionalized mesoporous silica materials.
Zhang L, et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 87(10), 1473-1479 (2012)