Merck
560111
Sigma-Aldrich
(−)-(18-Crown-6)-2,3,11,12-tetracarboxylic acid
Synonim(y):
(2S,3S,11S,12S)-1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane-2,3,11,12-tetracarboxylic acid, Kwas 1,4,7,10,13,16-heksaoksacyklooktadekano-2,3,11,12-tetrakarboksylowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
aktywność optyczna
[α]20/D −65 in 1% methanol
mp
208-210 °C (lit.)
ciąg SMILES
O1C(C(OCCOCCOC(C(OCCOCC1)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C16H24O14/c17-13(18)9-10(14(19)20)29-7-3-26-4-8-30-12(16(23)24)11(15(21)22)28-6-2-25-1-5-27-9/h9-12H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Klucz InChI
FZERLKNAJSFDSQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
Preparation of optically active lysine-specific demethylase 1 inhibitor NCL-1 as a potential antitumor agent
Used as:
Chiral NMR solvating agent for determining the enantiomeric purity and absolute configuration of β-amino acids
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)