Merck
543055
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-cyano-1-cyclopropanecarboxylate
96%
About This Item
Wzór liniowy:
NCC3H4CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
tw
217 °C (lit.)
gęstość
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
nitrile
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1(CC1)C#N
InChI
1S/C7H9NO2/c1-2-10-6(9)7(5-8)3-4-7/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
FDZLCIITHLSEQK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl 1-cyano-1-cyclopropanecarboxylate (ethyl 1-cyanocyclopropanecarboxylate) is an alkyl 1-cyanocyclopanecarboxylate. It can be prepared by reacting ethyl cyanoacetate, 1,2-dibromoethane, potassium carbonate and DMSO.
Zastosowanie
Ethyl 1-cyano-1-cyclopropanecarboxylate may be used as a monomer in the preparation of poly(ethyl trimethylene-1-cyano-1-carboxylate)s.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anionic ring-opening polymerization of alkyl 1-cyanocyclopropanecarboxylates
Kagumba LC and Penelle J.
Macromolecules, 38.11, 4588-4594 (2005)