Merck
541567
Sigma-Aldrich
Methyl 5-(chloromethyl)-2-furoate
97%
Synonim(y):
Methyl 5-(chloromethyl)-2-furate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.58
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
32-36 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(CCl)o1
InChI
1S/C7H7ClO3/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-3H,4H2,1H3
Klucz InChI
PWXMEBZOKUPCST-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and Reactions of Substituted 3-amino-2-furyl (aryl)-thieno [2, 3-b] pyridines.
Kaigorodova YA, et al.
Molecules (Basel), 5(10), 1085-1093 (2000)