Kluczowe dokumenty
541451
Poly(1-vinylnaphthalene)
average Mw ~30,000, powder
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(C10H7)]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mw ~30,000
temp. przejścia
Tm 148 °C (DSC)
ciąg SMILES
C=Cc1cccc2ccccc12
Klucz InChI
IGGDKDTUCAWDAN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Used to measure optical Kerr effect. Also used as an efficient hole transporter.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
541451-1G | 4061826706220 |