Merck
539813
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(Br)CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528 (lit.)
tw
220-223 °C (lit.)
gęstość
1.697 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Nc1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2
Klucz InChI
HJTLKVYOWNTDPF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
3-Amino-5-bromobenzotrifluoride may be used in the synthesis of 3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Satoshi Ueda et al.
The Journal of organic chemistry, 77(5), 2543-2547 (2012-02-09)
A new biarylphosphine ligand, Me(3)(OMe)tBuXPhos (L3), was designed as a surrogate for Me(4)tBuXPhos (L1). The Me(3)(OMe)tBuXPhos could be prepared in a chromatography-free manner from inexpensive and readily available 2,3,6-trimethylphenol. Comparative studies demonstrated that a catalyst based on Me(3)(OMe)tBuXPhos displayed the