Merck
538906
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-pyridinecarbonitrile
96%
Synonim(y):
5-Amino-2-cyanopyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
148-152 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
Nc1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C6H5N3/c7-3-6-2-1-5(8)4-9-6/h1-2,4H,8H2
Klucz InChI
IFOXWHQFTSCNQB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Amino-2-pyridinecarbonitrile (5-Amino-2-cyanopyridine) may be used to synthesize 5-amino-2-pyridine.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The effect of dye structure on the dyeing and optical properties of dichroic dyes for PVA polarizing film
Chang JB, et al.
Dyes and Pigments, 88.3, 366-371 (2011)