Merck
536326
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzoic hydrazide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CONHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
139-143 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
fluoro
hydrazine
ciąg SMILES
NNC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C7H7FN2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
Klucz InChI
UUISEXNUHLZEDB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)