Merck
532371
Sigma-Aldrich
Carboxypolystyrene
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
zakres etykietowania
0.5-1.5 mmol/g loading
wielkość cząstki
100-200 mesh
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)