Merck
529737
Sigma-Aldrich
cis-Styrene-(β)-d
≥96 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone-d6 as stabilizer
Synonim(y):
cis-1-fenyloetylen-2-d, ß-Deuteriostyren
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CD=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥96 atom % D
Próba
≥98% (CP)
zawiera
hydroquinone-d6 as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.546 (lit.)
bp
50-51 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]\C([2H])=C(/[H])c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D/b2-1-
Klucz InChI
PPBRXRYQALVLMV-NYLCSIPTSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
88.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31.11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)